Platin(IV)oxid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Platindioxid, Adams Katalysator
M86173878
MOLEM86173878EA 0 EUR
MOLEM86173878
Platin(IV)oxid
Platin(IV)oxid
Formel: O₂Pt
Molecular Weight: 227,08 g/mol
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 11,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011184
CAS-Nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07686