Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
M86203465
MOLEM86203465EA
0
EUR
MOLEM86203465
Tetrabutylammoniumtrifluormethansulfonat
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₁₇H₃₆F₃NO₃S Molecular Weight: 391,54 g/mol |
MDL:
MFCD00042585 CAS-Nummer: 35895-70-6 EINECS: 252-783-5 |