1,2-Ethandithiol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Dithioethylenglycol, Ethylendimercaptan, 1,2-Dimercaptoethan, Ethylenmercaptan

M86231565
MOLEM86231565EA 0 EUR
MOLEM86231565
1,2-Ethandithiol
1,2-Ethandithiol
Formel: C₂H₆S₂
Molecular Weight: 94,2 g/mol
Siedepunkt: 146…149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03760

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR