Dimethyl-5-aminoisophthalat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Aminoisophthalsäuredimethylester
M86296751
MOLEM86296751EA 0 EUR
MOLEM86296751
Dimethyl-5-aminoisophthalat
Dimethyl-5-aminoisophthalat
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molecular Weight: 209,2 g/mol
MDL: MFCD00008435
CAS-Nummer: 99-27-4
EINECS: 202-743-8