Sebacinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Decandisäure, 1,8-Octandicarbonsäure, 1,10-Decandisäure
M86335635
MOLEM86335635EA 0 EUR
MOLEM86335635
Sebacinsäure
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202,25 g/mol
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558