Pentafluorphenylboronsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (Pentafluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(pentafluorphenyl)boran, Pentafluorbenzolboronsäure

M86429135
MOLEM86429135EA 0 EUR
MOLEM86429135
Pentafluorphenylboronsäure
Pentafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₂BF₅O₂
Molecular Weight: 211,88 g/mol
MDL: MFCD01074663
CAS-Nummer: 1582-24-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR