Tetraethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Tetrylammoniumhydroxid
M86474667
MOLEM86474667EA 0 EUR
MOLEM86474667
Tetraethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Tetraethylammoniumhydroxid
Formel: C₈H₂₁NO
Molecular Weight: 147,26 g/mol
MDL: MFCD00009024
CAS-Nummer: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II