4-Chlorphenylcyclopropylketon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(4-Chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
M86903619
MOLEM86903619EA
0
EUR
MOLEM86903619
4-Chlorphenylcyclopropylketon
4-Chlorphenylcyclopropylketon
Formel:
C₁₀H₉ClO Molecular Weight: 180,63 g/mol |
MDL:
MFCD00001295 CAS-Nummer: 6640-25-1 EINECS: 229-655-2 |