5-Methoxy-m-kresol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-5-methylanisol, 1-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzol, 3-Hydroxy-5-methoxytoluol, 3-Methoxy-5-methylphenol
M87126158
MOLEM87126158EA 0 EUR
MOLEM87126158
5-Methoxy-m-kresol
5-Methoxy-m-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
MDL: MFCD00059261
CAS-Nummer: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1