(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme: (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
M87142634
MOLEM87142634EA 0 EUR
MOLEM87142634
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molecular Weight: 429,30 g/mol
MDL: MFCD00011835
CAS-Nummer: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1