6-Amino-m-kresol
Lieferant: Molekula
M87204758
MOLEM87204758EA 0 EUR
MOLEM87204758
6-Amino-m-kresol
6-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162 °C
MDL: MFCD00007693
CAS-Nummer: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7