2-Chlorpyrazin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Chloropyrazine
M87212357
MOLEM87212357EA 0 EUR
MOLEM87212357
2-Chlorpyrazin
2-Chlorpyrazin
Formel: C₄H₃ClN₂
Molecular Weight: 114,53 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006124
CAS-Nummer: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III