5-Chloruracil
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin, Chloruracil
M87447286
MOLEM87447286EA 0 EUR
MOLEM87447286
5-Chloruracil
5-Chloruracil
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 146,53 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00006019
CAS-Nummer: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7