2,3-Difluoranilin

Lieferant: Molekula

M87457736
MOLEM87457736EA 0 EUR
MOLEM87457736
2,3-Difluoranilin
2,3-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010298
CAS-Nummer: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR