2,7-Dihydroxynaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2,7-Naphthalindiol

M87944355
MOLEM87944355EA 0 EUR
MOLEM87944355
2,7-Dihydroxynaphthalin
2,7-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 185
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004085
CAS-Nummer: 582-17-2
EINECS: 209-478-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR