4-Methylindol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Methyl-1H-indole

M88308671
MOLEM88308671EA 0 EUR
MOLEM88308671
4-Methylindol
4-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,062 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005668
CAS-Nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR