3-Amino-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
M88382615
MOLEM88382615EA 0 EUR
MOLEM88382615
3-Amino-2-pyrazincarbonsäure
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
MDL: MFCD00006141
CAS-Nummer: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7