3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Lieferant: Molekula
Synonyme: TMB
M88604857
MOLEM88604857EA 0 EUR
MOLEM88604857
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molecular Weight: 240,35 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6