Trimethylsulfoniumiodid

Lieferant: Molekula
Achtung

M88950111
MOLEM88950111EA 0 EUR
MOLEM88950111
Trimethylsulfoniumiodid
Trimethylsulphonium iodide
Formel: C₃H₉IS
Molecular Weight: 204,07 g/mol
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Dichte: 1,922 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011632
CAS-Nummer: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR