7-Methoxyindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
M89429300
MOLEM89429300EA 0 EUR
MOLEM89429300
7-Methoxyindol
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1