4-Fluorstyrol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Fluoro-4-vinylbenzene

M89769933
MOLEM89769933EA 0 EUR
MOLEM89769933
4-Fluorstyrol
4-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34,5 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000361
CAS-Nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR