Thiophen-2-acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile
M89821532
MOLEM89821532EA 0 EUR
MOLEM89821532
Thiophen-2-acetonitril
Thiophen-2-acetonitril
Formel: C₆H₅NS
Molecular Weight: 123,18 g/mol
MDL: MFCD00005453
CAS-Nummer: 20893-30-5
EINECS: 244-104-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III