Bismut(III)gallat basisch Hydrat

Lieferant: Molekula

M89898437
MOLEM89898437EA 0 EUR
MOLEM89898437
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Formel: C₇H₅BiO₆·xH₂O
MDL: MFCD01632692
CAS-Nummer: 342406-26-2
EINECS: 202-742-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR