Slide scanner, Motic EasyScan One
Lieferant: MOTIC
1100300500438
MOTI1100300500438EA 0 EUR
MOTI1100300500438
Slide scanner, Motic EasyScan One
Scanner für Objektträger
Dieser Scanner für den Arbeitstisch digitalisiert Mikroskop-Objektträger und ermöglicht es, Daten überall und auf verschiedenen Geräten zu analysieren.
  • Speziell entwickeltes hochauflösendes plan-apochromatisches Objektiv (20×/0,75) für maximale Farbtreue und Auflösung
  • Helle, optimierte 10-W-LED für eine Farbtemperatur von 5500 - 6000 K
  • Flexible, über die Cloud oder lokale Netzwerke einsetzbare Server
  • Digital Slide Management Software für das Bibliothekenmanagement
  • Konferenz-Tools für Gruppen-Diskussionen und Unterricht
Scanning-Verfahren:
Normal (Echtzeit-Autofokus)
Präzisionsmodus (hochpräziser Autofokus)
EDF (Extended depth of field - erweiterte Schärfentiefe)
Z-Stack (3D-Stapel)
Computer-Mindestanforderungen: Intel Core i7-7700, 16 GB Memory, 128 GB SSD & 1 TB SATA Festplatte, Windows 10 Professional 64-bit
Lieferumfang: Lieferung mit Software DSAssistant. Bitte beachten Sie, dass für die Anwendung ein Monitor und ein PC erforderlich sind.