Digitale Mikroskope, BA310 Digital
Lieferant: MOTIC
1100401200572
MOTI1100401200572EA 2685 EUR
MOTI1100401200572
Digitale Mikroskope, BA310 Digital
Mikroskope
Diese Mikroskope können mit Phasenkontrast-, Dunkelfeld- und Polarisationszubehör ausgestattet werden.
  • Multi-layer coated lenses for improved contrast even with weak staining
  • Phase contrast available and darkfield is possible with a turret condenser
  • Resistant stage with X/Y movement
Can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications.
Empfohlenes Betriebssystem ist Windows 7 und 10 oder Mac OS X, jeweils mit USB 2.0.
Lieferumfang: Wird mit Blaufilter, Inbusschlüssel, Immersionsöl und einer Staubschutzhülle geliefert.