Moticam X5 Plus aufsetzbare C-Mount Kamera Sensor: CMOS Sensorgröße: 1/3 Livebild: 2.0MP (1920x1080 pixel) Auflösung: 4.0MP Ausgang: Wi-Fi (2.4 or 5 GHz), Ethernet und USB für externe Hardware Fokussierbare Makro-Linse: 12mm 2 Okularadapter (Größe 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Moticam X5 Plus aufsetzbare C-Mount Kamera Sensor: CMOS Sensorgröße: 1/3 Livebild: 2.0MP (1920x1080 pixel) Auflösung: 4.0MP Ausgang: Wi-Fi (2.4 or 5 GHz), Ethernet und USB für externe Hardware Fokussierbare Makro-Linse: 12mm 2 Okularadapter (Größe 1 * 1 ST