Moticam 1080N Aufsetzbare HDMI c-mount Kamera Sensor: cmos Sensorgröße: 1/1.9 Auflösung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080) Ausgang: HDMI und sd Kartenschlitz Multiport: usb for wifi dongl 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Moticam 1080N Aufsetzbare HDMI c-mount Kamera Sensor: cmos Sensorgröße: 1/1.9 Auflösung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080) Ausgang: HDMI und sd Kartenschlitz Multiport: usb for wifi dongl 1 * 1 ST