Moticam 1080n BMH Aufsetzbare HDMI c-mount kamera Sensor: cmos Sensorgröße: 1/2,8 Auflösung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080)Ausgang: USB 2.0, HDMI 1080p und sd Kartenschlitz LCD 11,6 1 * 1 ST
Lieferant: MOTIC
Moticam 1080n BMH Aufsetzbare HDMI c-mount kamera Sensor: cmos Sensorgröße: 1/2,8 Auflösung: 6mp (3264x1836) Livebild: fullhd (1920x1080)Ausgang: USB 2.0, HDMI 1080p und sd Kartenschlitz LCD 11,6 1 * 1 ST