kippwagen aus polyethylen rot, typ kg fahrbar mit rollen aus polyamid, rollen- 200/125 mm (fahr- lenkrollen) traglast: 150 kg/gesam t, schüttkanthöhe: 460 mm, volumen (liter): 500 liter abmessungen b x t x h (mm): 960 x 1440 x 825 1 * 1 ST
Lieferant: asecos
kippwagen aus polyethylen rot, typ kg fahrbar mit rollen aus polyamid, rollen- 200/125 mm (fahr- lenkrollen) traglast: 150 kg/gesam t, schüttkanthöhe: 460 mm, volumen (liter): 500 liter abmessungen b x t x h (mm): 960 x 1440 x 825 1 * 1 ST