fasspumpe aus pp mit schlauch und hahn für fässer und tanks von 60 - 1000 liter, fassverschraubung als zubehör auslaufschlauch aus p vc (länge 1,25 m), absperrhahn aus pp/pe, rohr-: 32 mm eintauchtiefe: 650 mm (stufenlos verstellbar), förderleistung 1 * 1 ST
Lieferant: asecos
fasspumpe aus pp mit schlauch und hahn für fässer und tanks von 60 - 1000 liter, fassverschraubung als zubehör auslaufschlauch aus p vc (länge 1,25 m), absperrhahn aus pp/pe, rohr-: 32 mm eintauchtiefe: 650 mm (stufenlos verstellbar), förderleistung 1 * 1 ST