Sparanfeuchter
Lieferant: asecos
23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 40097 40098
MSGA23133EA 72.5 EUR
MSGA23133 MSGA23134 MSGA23135 MSGA23136 MSGA23137 MSGA23138 MSGA23139 MSGA40097 MSGA40098
Sparanfeuchter
Sicherheitsbehälter
Diese Sparanfeuchter sind zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Reinigungstüchern und Schwämmen vorgesehen.
  • Überschüssige Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
  • Federgelagerter Tränkteller mit Flammsperre
  • Schlagfest und explosionsgeschützt (nur PE-Modelle)
  • Kannen mit Schutzleiste (nur Edelstahl-Modelle)
Neuer Artikel bei VWR!