Abfallbehälter, für Lösungsmittelabfälle
Lieferant: asecos
23156 23157 23158 23159 23160 23161
MSGA23156EA 178.5 EUR
MSGA23156 MSGA23157 MSGA23158 MSGA23159 MSGA23160 MSGA23161
Abfallbehälter, für Lösungsmittelabfälle
Behälter Abfallbehälter
Diese Behälter werden aus verzinktem Stahlblech wahlweise mit roter Beschichtung oder Edelstahl hergestellt. Diese Behälter sind für die sichere Entsorgung von mit Lösungsmitteln und anderen Abfällen durchtränkten Stofftüchern geeignet.
  • Sichere Installation direkt am Arbeitsplatz
  • Reduziert entweichende Dämpfe auf ein Minimum
  • Sicheres Entriegeln des Deckels per Fußpedal
Die an den Bodenkanten vorhandenen Belüftungsöffnungen verhindern eine spontane Selbstentzündung des Inhaltsstoffe.