Fasshahn, Zink
Lieferant: asecos
2796
MSGA2796EA 43.5 EUR
MSGA2796
Fasshahn, Zink
Armaturen und Spülbecken Armaturen
Feindosierhahn aus Zinkspritzguss.
  • Selbstschließend
  • Flammsperre
  • PTFE-Dichtung