Unterbauschränke, Typ 90, UB-Line
Lieferant: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 2715 EUR
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Unterbauschränke, Typ 90, UB-Line
Möbel Lagerschränke
Unterbauschränke mit Schubladen oder Flügeltüren. Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten
  • Sicherheit – rechte Schublade serienmäßig mit Erdungskabel inkl. Klemme ausgestattet, beide Schubladen mit dicht verschweißter Auffangwanne und selbstschließend im Brandfall
  • Schubladen sind mit Zylinderschloss verschließbar und bleiben in jeder Position offen
  • Flexibel und mobil – Laufrollen mit Sockel optional erhältlich
  • Integrierte Luftkanäle, fertig für den Anschluss (NW 75) an ein technisches Abluftsystem zur technischen Belüftung von Unterbauschränken: Umluftfiltersystem UFA.20.30-AUS
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Standards: Konform mit EN 14727 (Labormöbel), GS-Zulassung, CE-Konformität. Brandkammer-getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
Bestellinformation: Lieferung ohne Innenausstattungspakete. Innenausstattung muss separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.