Schränke für Chemikalien, CS-CLASSIC
Lieferant: asecos
30494040 30494041 30494046 30494047 30497040 30497041 30497046 30497047 30497050
135-1880EA 1061 EUR
135-1880 MSGA30494041 135-1881 MSGA30494047 MSGA30497040 MSGA30497041 MSGA30497046 MSGA30497047 MSGA30497050
Schränke für Chemikalien, CS-CLASSIC
Möbel Lagerschränke
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen in Arbeitsräumen.
  • Türvarianten: Flügeltüren, Flügeltüren mit Glasöffnungen, platzsparende Falttüren
  • Natürliche Belüftung am unteren Rand (Lüftungsöffnungen am Schrank unten)
  • Anschlussmöglichkeit (NW 75) an eine technische Auspuffanlage an der Oberseite
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Qualitativ hochwertige und kratzfeste Strukturlackierung
  • Sicherheits-Zylinderschloss integriert in den Drehgriff
  • Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
More Product Information