gefahrstoff-depot pe für 2 fässer a 200 liter mit 2 flügeltüren einlagerung der fässer auf bauseitiger europalette bxtxh (mm): 1560x 1080x1980 (außen) bxtxh (mm): 1370x910x1500 (innen) auffangvolumen: 250 liter zugelassen zur lagerung wassergefährden 1 * 1 ST
Lieferant: asecos
gefahrstoff-depot pe für 2 fässer a 200 liter mit 2 flügeltüren einlagerung der fässer auf bauseitiger europalette bxtxh (mm): 1560x 1080x1980 (außen) bxtxh (mm): 1370x910x1500 (innen) auffangvolumen: 250 liter zugelassen zur lagerung wassergefährden 1 * 1 ST