Lärmdosimeter gemäß DIN EN 61672-1, IEC 61252, ANSI S1.25- 1999 Ideal für folgende Anwendungsbereiche: Arbeitsschutz gemäß LärmVibrationsArbSchV, TRLV und ASR A3.7 Highlights des Messgerätes: Patentiertes MEMS-Mikrofon mit lebenslanger Garantie kompa 1 * 1 ST
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Lärmdosimeter gemäß DIN EN 61672-1, IEC 61252, ANSI S1.25- 1999 Ideal für folgende Anwendungsbereiche: Arbeitsschutz gemäß LärmVibrationsArbSchV, TRLV und ASR A3.7 Highlights des Messgerätes: Patentiertes MEMS-Mikrofon mit lebenslanger Garantie kompa 1 * 1 ST