Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyme:
Brij® L23
13900
MSPP13900EA
98.5
EUR
MSPP13900
Brij® 35 30% in wässriger Lösung
Brij® 35
Formel:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Molecular Weight: 1199.56 g/mol |
MDL:
MFCD00080891 CAS-Nummer: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |