Breiter Lagerturm
Lieferant: MULTIROIR
104461
MULC104461EA 189 EUR
MULC104461
Breiter Lagerturm
Möbel Lagerschränke
Dieser breite Polypropylenturm mit drei Schubladen ist ideal für die Lagerung verschiedener Materialien, egal ob Verbrauchsmaterialien oder Schreibwaren.
  • 3 transparente Schubladen mit jeweils 30 l Fassungsvermögen
  • 4 selbstmontierende, multidirektionale Rollen
  • Deckel mit Metallstange verstärkt, belastbar bis 100 kg
  • Schubladen mit großen Griffen
  • Anschläge an den Schubladen
Dieser Lagerturm besteht vollständig aus Polypropylen und ermöglicht die Lagerung verschiedener Produkte. Darüber hinaus ist er beständig gegen Temperaturschwankungen, Chemikalien und Stöße. Daher kann er problemlos sowohl in Laboren als auch in Büros aufgestellt werden. Dieser Lagerturm ist leicht und wird mobil, sobald seine vier Räder montiert sind.