Hermetische Box, PP
Lieferant: MULTIROIR
1368
MULC1368EA 195 EUR
MULC1368
Hermetische Box, PP
Boxen Lagerboxen
Dieser luftdichte Behälter ist zertifiziert BPA-frei und eignet sich ideal für den Transport und die sichere Lagerung von Produkten, egal ob flüssig oder fest.
  • Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen
  • BPA-frei
  • Mikrowellen- und spülmaschinenfest
  • Lebensmittelecht
  • Temperaturbeständig (−25 bis +100 °C)
Diese Polypropylen-Box mit luftdichtem Deckel eignet sich ideal für den Transport und die Lagerung verschiedener Produkte. Der Deckel verfügt über Kanten, die ein sicheres Stapeln ermöglichen. Die Box ist stoß-, chemikalien- und temperaturbeständig von −25 bis +100 °C.