1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan
N151-05EA
1300
EUR
N151-05
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol ≥99% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel:
C₃H₂F₆O Molecular Weight: 168,04 g/mol Siedepunkt: 59,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –96 °C Dichte: 1,492 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011651 CAS-Nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8,II Merck Index: 13,09598 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (C₃H₂F₆0) (by GC, corrected for water) | ≥99 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤0.100 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.05 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...