Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
N182-5X10MLEA 378 EUR
N182-5X10ML
Dimethylsulfoxid ≥99,9%, Ultrareine Qualität
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM