Calciumnitrat Tetrahydrat 99-103% ACS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kalksalpeter

N261-1KGEA 170 EUR
N261-1KG
Calciumnitrat Tetrahydrat 99-103% ACS
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Barium 0.005%
Chloride = 0.005%
Heavy Metals (as Pb) = 0.0005%
Insolubles = 0.005%
Iron = 0.0005%
Magnesium = 0.05%
Nitrite = 0.001%
pH (5%, Water) @25°C 5 - 7
Potassium = 0.005%
Purity 99% - 103%
Sodium = 0.01%
Strontium = 0.05%
Sulphate = 0.002%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR