n-Nonan 99%, reagent

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
N29406-100MLEA 88.97 EUR
N29406-100ML N29406-500ML N29406-1L
n-Nonan 99%, reagent
n-Nonane

  • ≥95% for general laboratory use.

Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 128.26 g/mol
Siedepunkt: 2.9 %(V)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0.72 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Explosion Limit 2.9 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.403 - 1.407
Autoignition Temperature 401 °F
Vapor Density 4.41 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR