D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

N456-100MGEA 0 EUR
N456-100MG N456-50MG
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate, Ultrareine Qualität
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Lagertemperatur: Tiefkühlschrank (–40°C)
MDL: MFCD00044938
CAS-Nummer: 103404-75-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance
Water Content (KF)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR