Nile blue A ≥75 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Nile blue A sulphate, Nile blue sulphate, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium sulphate, Basic Blue 12
N5632-25G
N5632-25GEA 87.3 EUR
N5632-25G
Nile blue A ≥75 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Nile blue A
Nile Blue A, Dye content ≥75 % (Basic Blue 12; Nile blue sulfate)
Formel: C₄₀H₄₀N₆O₆S
Schmelzpunkt: >300 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064529
CAS-Nummer: 3625-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1e9a300af6fcdad8689d11e210d54d4e80d7765&vid=bcfa12b44332210932aeadb7cb05764c10a14512&prid=web&clid=SAPDAM