Calciumhydroxid

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk

N883-500GEA 106 EUR
N883-500G
Calciumhydroxid
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Molecular Weight: 74,09 g/mol
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
Merck Index: 13,01675

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR