Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1) ~50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 1-Amino-8-hydroxy-2-((4-nitrophenyl)diazenyl)-7-(phenyldiazenyl)naphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N9002-100G
N9002-100GEA 101 EUR
N9002-100G
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1) ~50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Molecular Weight: 616,49 g/mol
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00004017
CAS-Nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8b9f7f6733bff2b995daf88ef2e942fa863839&vid=a02ab4ff2fadb195614b16ec03ac0e7efb3e6cae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Dark Blue
Nitrogen 5.5 - 8.2%
Lambda Max, In H₂O 617 - 620 nm
Dye Content 40 - 60%, Approx 50%