3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 10% in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: CHAPS
N907-1LEA 663 EUR
N907-1L
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) 10% in wässriger Lösung, Reagenzqualität
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614,89 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3