Phthalsäure ≥99,5%

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure

N985-500GEA 141 EUR
N985-500G
Phthalsäure ≥99,5%
Phthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 315…317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002467
CAS-Nummer: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5%
Chloride = 0.001%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insoluble Matter = 0.05%
Iron = 0.001%
Nitrate = 0.005%
Residue after Ignition = 0.02%
Sulphate = 0.005%
Water = 0.5%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR